Learn More
Cefoxitina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cefoxitin |
| CAS | 35607-66-0 |
| Fórmula molecular | C16 H17 N3 O7 S2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-, (6R,7S)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-, (6R-cis)-, Cefoxitin, Cephoxitin, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-methoxy-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-, (6R,7S)-, Cefoxtine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17N3O7S2/c1-25-16(18-10(20)5-9-3-2-4-27-9)13(23)19-11(12(21)22)8(6-26-15(17)24)7-28-14(16)19/h2-4,14H,5-7H2,1H3,(H2,17,24)(H,18,20)(H,21,22)/t14-,16+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@]1(NC(=O)Cc2cccs2)[C@H]3SCC(=C(N3C1=O)C(=O)O)COC(=O)N |
| Nombre IUPAC | Ácido (6R,7S)-3-(carbamoiloximetil)-7-metoxi-8-oxo-7-[(2-tiofen-2-ilacetil)amino]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 427.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 427.0508 |