Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cefoxitina, sal sódica, 94 %
Código de producto. 15555136 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15555136 5 g 5 g
15545136 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15555136 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 455280050
Solicitar formato a granel o personalizado
La sal sódica cefoxitina, n.º de CAS 33564-30-6, es un compuesto β-lactámico de la cefalosporina de segunda generación que tiene actividad bactericida contra bacteroides y bacterias gramnegativas, incluidas las cepas de P. mirabilis, P. vulgaris, E. coli, S. typhimurium y S. enteritidis.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La sal sódica cefoxitina es resistente a la β-lactamasa
  • Se une e inactiva las proteínas de unión a penicilina (PBP) ubicadas en la membrana interna de la pared celular bacteriana, interfiriendo así con la unión cruzada de las cadenas de peptidoglucano necesarias para la resistencia y rigidez de la pared celular bacteriana
Aplicaciones
  • La sal sódica cefoxitina es la forma de sal sódica de la cefoxitina derivada de la cefamicina C
  • Es un compuesto β-lactámico de la cefalosporina de segunda generación que tiene actividad bactericida contra bacteroides y bacterias gramnegativas, incluidas las cepas de P. mirabilis, P. vulgaris, E. coli, S. typhimurium y S. enteritidis
  • La cefoxitina aumenta la supervivencia en ratones infectados con S. aureus, S. pyogenes y K. pneumoniae
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33564-30-6
Fórmula molecular C16H16N3NaO7S2
Peso molecular (g/mol) 449.428
Clave InChI GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M
PubChem CID 23667300
ChEBI CHEBI:3501
Nombre IUPAC Sodio; (6R,7S)-3-(carbamoiloximetil)-7-metoxi-8-oxo-7-[(2-tiofen-2-ilacetil)amino]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato
SMILES COC1(C2N(C1=O)C(=C(CS2)COC(=O)N)C(=O)[O-])NC(=O)CC3=CC=CS3.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefoxitin sodium salt
Tipo Cefoxitin Sodium Salt
Espectro infrarrojo Auténtico
Rotación específica +206° to +214° (20°C, 589nm) (c= 1, methanol)
Agua 1% max.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.43
Porcentaje de pureza 94%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cefoxitin sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.