Learn More
Cefoxitin sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16489875
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
16489875 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 16489875 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1117
MedChemExpress Cefoxitin sodium (MK-306) is a cephamycin antibiotic, often grouped with the second generation cephalosporins, acts by interfering with cell wall synthesis, its activity spectrum includes a broad range of gram-negative and gram-positive bacteria.
Cefoxitin sodium (MK-306) is a cephamycin antibiotic, often grouped with the second generation cephalosporins, acts by interfering with cell wall synthesis, its activity spectrum includes a broad range of gram-negative and gram-positive bacteria.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefoxitin sodium
Forma física Solid
CAS 33564-30-6
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H16N3NaO7S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo MK-306
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (222.50 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (222.50 mM)
SMILES O=C(C(N12)=C(COC(N)=O)CS[C@]2([H])[C@@](NC(CC3=CC=CS3)=O)(OC)C1=O)O[Na]
Peso molecular (g/mol) 449.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.43
Porcentaje de pureza 99.43%