Learn More
Cefotiam hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16498588
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
16498588 10 mg 10 miligramos
16414467 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 16498588
Marca: Medchem Express HYB0734A
MedChemExpress Cefotiam (SCE-963) hydrochloride is a parenteral cephalosporin antibiotic. Cefotiam hydrochloride has broad-spectrum activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Cefotiam (SCE-963) hydrochloride is a parenteral cephalosporin antibiotic. Cefotiam hydrochloride has broad-spectrum activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefotiam hydrochloride
Forma física Solid
CAS 66309-69-1
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H25Cl2N9O4S3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo SCE-963 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (167.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (55.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=NN3CCN(C)C)CS[C@]2([H])[C@H](NC(CC4=CSC(N)=N4)=O)C1=O)O.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 598.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 598.55
Porcentaje de pureza 98.0%