Learn More
Cefotaxima sódica, TRC
Código de producto. 30365160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30365160 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30365160 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC242950500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefotaxime sodium
CAS 64485-93-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C16 H16 N5 O7 S2 . Na
Cantidad 500 mg
Sinónimo 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, monosodium salt, [6R-[6α,7β(Z)]]-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, monosodium salt, (6R,7R)- (9CI), (+)-Cefotaxime sodium salt, Baxim, Biolog, Biotax, Bioxim, Calcef, Califrid, CefSo, Cefacron, Cefantral, Cefcan, Cefomed, Cefomerc, Cefomerk, Cefon, Cefotam, Cefotax, Cefotaxime sodium, Cefotaxime sodium salt, Cefoxim, Cefronate, Ceftim, Ceftop, Ceftoringe, Chemcef, Clafora, Claftax, Clavox, Eaxiron, Elkotak, Epotazime, Evotaxime, Excef, Forax, Fortax, HR 756, Novatax, Oritaxim, Pretor, RU 24756, Sefagen, Sodium cefotaxime, Tolycar, Zafixime
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
SMILES [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])COC(=O)C)\c3csc(N)n3
Nombre IUPAC sodio;(6R,7R)-3-(acetiloximetil)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoxiiminoacetil]amino]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 477.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.0389
Porcentaje de pureza >95