Learn More
Cefotaxima sódica, TRC
Código de producto. 30366163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366163 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30366163 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2429501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefotaxime sodium
CAS 64485-93-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C16 H16 N5 O7 S2 . Na
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, monosodium salt, [6R-[6α,7β(Z)]]-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, monosodium salt, (6R,7R)- (9CI), (+)-Cefotaxime sodium salt, Baxim, Biolog, Biotax, Bioxim, Calcef, Califrid, CefSo, Cefacron, Cefantral, Cefcan, Cefomed, Cefomerc, Cefomerk, Cefon, Cefotam, Cefotax, Cefotaxime sodium, Cefotaxime sodium salt, Cefoxim, Cefronate, Ceftim, Ceftop, Ceftoringe, Chemcef, Clafora, Claftax, Clavox, Eaxiron, Elkotak, Epotazime, Evotaxime, Excef, Forax, Fortax, HR 756, Novatax, Oritaxim, Pretor, RU 24756, Sefagen, Sodium cefotaxime, Tolycar, Zafixime
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
SMILES [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])COC(=O)C)\c3csc(N)n3
Nombre IUPAC sodio;(6R,7R)-3-(acetiloximetil)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoxiiminoacetil]amino]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 477.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.0389
Porcentaje de pureza >95