Learn More
Cefotaxima, sal sódica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485009 5 g 5 g
15475009 1 g 1 g
15495009 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15485009 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62690.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.94€
    208.65€ / 5 g
    Ahorro 43.29€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
La sal sódica de cefotaxima, n.º de CAS 64485-93-4, es la forma de sal sódica de cefotaxima con actividad antibiótica resistente a la β-lactamasa.
Cefotaxime sodium salt acts as a beta-lactamase resistant antibiotic. It is used as an effective antibacterial against gram-negative bacteria, with the notable exception of pseudomonas and penicillin-resistant strains of streptococcus pneumoniae. It is used to treat infections of the bones, joints, skin, respiratory tract and blood stream.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco. Sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64485-93-4
Fórmula molecular C16H16N5NaO7S2
Peso molecular (g/mol) 477.44
Número MDL MFCD00079073
Clave InChI AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
PubChem CID 88631411
Nombre IUPAC sodio (6R,7R)-3-[(acetiloxi)metil]-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-(metoxiimino)acetamido]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxilato
SMILES [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefotaxime sodium salt
Tipo Cefotaxime Sodium Salt
Forma física Polvo
Color Blanco a amarillo
Cantidad 5 g
Beilstein 5711411
Índice Merck 14,1933
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.4
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cefotaxime sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium [6R-[6.alpha.,7.beta.(Z)]]-3-(acetoxymethyl) -7-[(2-aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acet amid