Learn More
Sal sódica de cefotaxima, MP Biomedicals™
Código de producto. 11419101 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419101 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11419101 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215494791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00€
    455.70€ / 1 g
    Ahorro 23.30€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana. Sal sódica de cefotaxima, MP Biomedicals, es un antibiótico cefalosporina que es activo contra bacterias gramnegativas y grampositivas. Se utiliza para infecciones de vías respiratorias, cutáneas, óseas,
La cefotaxima se une a las proteínas de fijación de penicilina (PBPs), que inhibe el paso final de transpeptidación de la síntesis de peptidoglicano en las paredes celulares bacterianas. Como consecuencia, las bacterias se lisan debido a las enzimas autolíticas de la pared celular. La cefotaxima bloquea la división de cianobacterias y de orgánulos/plastos de plantas inferiores, como los orgánulos fotosintéticos de las glaucofitas y los cloroplastos de las briofitas. La cefotaxima se usa para tratar diferentes infecciones bacterianas:
  • Buena cobertura contra la mayoría de las bacterias gramnegativas, con la excepción destacada de la Pseudomonas
  • Eficaz contra la mayoría de los cocos grampositivos, excepto los Enterococcus
  • Activa contra cepas de Streptococcus pneumoniae resistentes a la penicilina
  • Actividad modesta contra el Bacteroides fragilis anaerobio
  • En la meningitis, la cefotaxima cruza la barrera hematoencefálica mejor que la cefuroxima
Especificaciones
Forma física Polvo
CAS 64485-93-4
Color White
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C16H16N5NaO7S2
Número MDL MFCD00079073
Sinónimo Cefotaxime sodium, (6R-(6-a,7-b(Z)))-3-((Acetyloxy) methyl)-7- (((2-amino-4-thiazolyl) (methoxyimio) acetyl) amino)-8- oxo-5-thia-1- azabicyclo (4,2,0) oct-2-ene-2-carboxylic acid, sodium salt
Información de solubilidad Soluble en agua (0,05gm/1mL, solución clara y amarilla clara).
Clave InChI AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
SMILES [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
Nombre IUPAC Sodio;(6S,7R)-3-(acetiloximetil)-7-[[2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoximinoacetil]amino]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 477.44
PubChem CID 88631411
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.45
Porcentaje de pureza ≥95 %
Grado Not Available
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cefotaxime Sodium Salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefotaxime Sodium Salt