Learn More
Cefotaxima, sal sódica, Fisher BioReagents
Código de producto. 10084487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10084487 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10084487 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP29511
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Inhibidor de la síntesis de la pared celular bacteriana. Elimina las especies de Agrobacterium después de la inoculación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefotaxime, Sodium Salt
Tipo Cefotaxime Sodium Salt
Forma física Polvo/Sólido
CAS 64485-93-4
Pérdida por secado < 3.0%
Envase Vidrio ámbar
Rotación específica 58 to 64°
Concentración 916 to 964μg/mg
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C16H16N5NaO7S2
Número MDL MFCD00079073
Índice Merck 15, 1934
Clave InChI AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
SMILES [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
Nombre IUPAC Sodio;(6S,7R)-3-(acetiloximetil)-7-[[2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoximinoacetil]amino]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 477.44
PubChem CID 88631411
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.5
Porcentaje de pureza 916 to 964 μg/mg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cefotaxime sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.