Learn More
Sal sódica con cefotaxima, ≥ 95 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11409101 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409101 500 mg 500 miligramos
11499091 0.1 g 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409101 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215494790
CAS 64485-93-4
Fórmula molecular C16H16N5NaO7S2
Peso molecular (g/mol) 477.44
Número MDL MFCD00079073
Clave InChI AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
Sinónimo (6R-(6-α,7-β(Z)))-3-((Acetyloxy) methyl)-7- (((2-amino-4-thiazolyl) (methoxyimio) acetyl) amino)-8- oxo-5-thia-1- azabicyclo (4,2,0) oct-2-ene-2-carboxylic acid, sodium salt, (6R-(6-α, 7-β(Z)))-3-((Acetyloxy) methyl)-7- (((2-amino-4-thiazolyl) (methoxyimio) acetyl) amino)-8- oxo-5-thia-1- azabicyclo (4, 2
PubChem CID 88631411
SMILES [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefotaxime Sodium Salt
Tipo Cefotaxime Sodium Salt
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥95%
Nombre IUPAC Sodio;(6S,7R)-3-(acetiloximetil)-7-[[2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoximinoacetil]amino]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.5
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cefotaxime Sodium Salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefotaxime Sodium Salt