Learn More
Cefotaxima sódica, LoGiCal
Código de producto. 30462171
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462171 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462171 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0414.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefotaxime sodium
CAS 64485-93-4
Nombres de analitos o componentes Cefotaxime sodium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H16 N5 O7 S2 . Na
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Sodium Salt, Cefotax, HR 756, Pretor, Tolycar, Cefotaxime sodium, Sodium (6R,7R)-3-[(acetyloxy)methyl]-7-[[(2Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])COC(=O)C)\c3csc(N)n3
Nombre IUPAC sodio;(6R,7R)-3-(acetiloximetil)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoxiiminoacetil]amino]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 477.45
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 477,0389 g/mol