Learn More
Cefotaxima proxetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cefotaxime Proxetil |
| CAS | 217803-89-9 |
| Fórmula molecular | C22 H27 N5 O10 S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, 1-[[(1-methylethoxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, 1-[[(1-methylethoxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, (6R,7R)- (9CI), (1RS)-1-[[(1-Methylethoxy)carbonyl]oxy]ethyl (6R,7R)-3-(Acetoxymethyl)-7-[[(2Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, ACA-analogue of Cefpodoxime Proxetil, Cefpodoxime Proxetil Imp. E (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H27N5O10S2/c1-9(2)35-22(32)37-11(4)36-20(31)16-12(6-34-10(3)28)7-38-19-15(18(30)27(16)19)25-17(29)14(26-33-5)13-8-39-21(23)24-13/h8-9,11,15,19H,6-7H2,1-5H3,(H2,23,24)(H,25,29)/b26-14-/t11?,15-,19-/m1/s1 |
| SMILES | CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)OC(C)OC(=O)OC(C)C)COC(=O)C)\c3csc(N)n3 |
| Nombre IUPAC | (6R,7R)-3-(acetiloximetil)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoxiiminoacetil]amino]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato de 1-propan-2-iloxicarboniloxietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 585.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 585.1199 |