Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cefotaxima, 98 %
Código de producto. 15535136 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15535136 1 g 1 g
15482154 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15535136 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 455270010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La cefotaxima, n.° de CAS 63527-52-6, es un antibiótico beta-lactámico que tiene actividad contra bacterias gramnegativas y positivas
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La cefotaxima es un antibiótico con actividad de amplio espectro contra bacterias aerobias y anaerobias
  • Se ha demostrado que tiene una alta frecuencia de mecanismos de resistencia contra cepas como Pseudomonas aeruginosa
Aplicaciones
  • La cefotaxima tiene una actividad antibacteriana de amplio espectro
  • Se une a las proteínas de unión a penicilina (PBP), lo que resulta en la inhibición del paso final de transpeptidación de la síntesis de peptidoglicano en las paredes celulares bacterianas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63527-52-6
Fórmula molecular C16H17N5O7S2
Peso molecular (g/mol) 455.46
Clave InChI GPRBEKHLDVQUJE-YGRLFVJLSA-N
PubChem CID 53850837
Nombre IUPAC Ácido (6S,7R)-3-(acetiloximetil)-7-[[2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoxiiminoacetil]amino]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico
SMILES CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NOC)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefotaxime
Tipo Cefotaxime
Espectro infrarrojo Authentic
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.47