Learn More
Melford Cefotaxima
Código de producto. 30018170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018170 5 g 5 g
30018169 25 g 25 g
30018168 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018170 Proveedor Melford N.º de proveedor C510005.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
La sal sódica de cefotaxima es un antibiótico de cefalosporina de tercera generación.
La cefotaxima, como cefalosporina, ejerce sus efectos antibacterianos inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana. Lo hace uniéndose a las proteínas que se unen a la penicilina (PBP), interrumpiendo el paso final de la síntesis de peptidoglicano en la pared celular bacteriana. Esta interferencia conduce a la inestabilidad estructural y eventual lisis de la célula bacteriana.
La sal sódica de cefotaxima se utiliza con frecuencia como agente selectivo en medios de cultivo para aislar bacterias sensibles a este antibiótico. Su inclusión en el medio de cultivo permite el crecimiento específico de bacterias sin resistencia a la cefotaxima.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefotaxime
CAS 64485-93-4
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C16H16N5NaO7S2