Learn More
Cefoselis sulfate, MedChemExpress
Código de producto. 16498388
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498388 10 mg 10 miligramos
16484277 50 mg 50 miligramos
16460808 5 mg 5 miligramos
16418166 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498388 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0186B
MedChemExpress Cefoselis sulfate (FK-037), the fourth gen-eration of cephalosporin, is a β-lactam antibiotic. Cefoselis sulfate exhibits good activity against a wide range of Gram-positive and Gram-negative organisms. Cefoselis sulfate penetrates the blood-brain barrier.
Cefoselis sulfate (FK-037), the fourth gen-eration of cephalosporin, is a β-lactam antibiotic. Cefoselis sulfate exhibits good activity against a wide range of Gram-positive and Gram-negative organisms. Cefoselis sulfate penetrates the blood-brain barrier.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefoselis sulfate
Forma física Solid
CAS 122841-12-7
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H24N8O10S3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo FK-037
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (161.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 14.29 mg/mL (23.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(CN3N(CCO)C(C=C3)=N)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C4=CSC(N)=N4)=N\OC)=O)C1=O)O.O=S(O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 620.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 620.64
Porcentaje de pureza 99.41%