Learn More
Sal sódica de cefoperazona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cefoperazone sodium salt |
| CAS | 62893-20-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C25 H26 N9 O8 S2 . Na |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-[[(4-ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino](4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, monosodium salt, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[[[(4-ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino](4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, monosodium salt, [6R-[6α,7β(R*)]]-, Bioperazone, CP 52640-2, Cefazone, Cefobine, Cefobis, Cefogram, Cefomycin, Cefoneg, Cefoperazone sodium, Cefoperazone sodium salt, Cefosint, Dardum, Farecef, Kefazon, Myticef, Novobiocyl, Pathozone, Peracef, Perocef, Sodium cefoperazone, T 1551, Tomabef |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H27N9O8S2.Na/c1-3-32-8-9-33(21(39)20(32)38)24(42)27-15(12-4-6-14(35)7-5-12)18(36)26-16-19(37)34-17(23(40)41)13(10-43-22(16)34)11-44-25-28-29-30-31(25)2;/h4-7,15-16,22,35H,3,8-11H2,1-2H3,(H,26,36)(H,27,42)(H,40,41);/q;+1/p-1/t15-,16-,22-;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)[O-])CSc4nnnn4C)c5ccc(O)cc5)C(=O)C1=O |
| Nombre IUPAC | sodio;(6R,7R)-7-[[(2R)-2-[(4-etil-2,3-dioxopiperazina-1-carbonil)amino]-2-(4-hidroxifenil)acetil]amino]-3-[(1-metiltetrazol-5-il)sulfanilmetil]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 667.65 |
| Mostrar más |