Learn More
Cefoperazona sal sódica, MP Biomedicals™
Código de producto. 11455335 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11455335 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11455335 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219969505
Cefoperazona sal sódica USP, polvo blanco
  • Se utiliza para estudiar la unión, expresión e inhibición fármaco-proteína de las proteínas de unión a la penicilina (PBP) durante la síntesis de la pared celular.
  • La sal sódica de cefoperazona es un antibiótico cefalosporina de tercera generación de amplio espectro con una actividad antimicrobiana similar a la ceftazidima.
  • Es activa contra la Pseudomonas aeruginosa y tiene una mayor actividad contra Enterobacteriaceae y Bacteroides sp. en presencia del inhibidor de la beta-lactamasa sulbactam. En comparación con la cefotaxima, la cefoperazona tiene mayor susceptibilidad a la hidrólisis por parte de algunas beta-lactamasas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62893-20-3
Fórmula molecular C25H26N9NaO8S2
Peso molecular (g/mol) 667.65
Número MDL MFCD07793331
Clave InChI NCFTXMQPRQZFMZ-WERGMSTESA-M
Especificaciones
Color Blanco
pH 4.5 to 6.5 (1 in 4)
Cantidad 5 g
Beilstein 4902135
Sinónimo Cefobid, Cefoperazone sodium, CPZ, T-1551, [6R-[6.alpha.,7.beta.(R*)]]-7- [[[[(4-Ethyl-2,3- dioxo-1-piperazinyl) carbonyl]amino] (4-hydroxyphenyl) acetyl] amino]-3- [[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl) thio] methyl]- 8-oxo-5- thia-1-azabicyclo[4.2.0], oct-2-ene-2- carboxylic acid, 7-[D-(-)-alpha- (4-ethyl-2,3-dioxo- 1-piperazinecarboxamido)- alpha-(4-hydroxyphenyl) acetamido]- 3-[[(1-methyl-1H- tetrazol-5-yl) thio] methyl]-3-cephem-4- carboxylic acid
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/mL - clear, faint yellow solution).
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cefoperazone Sodium Salt, USP
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefoperazone SodiumSalt