Learn More
Cefoperazone, MedChemExpress
Código de producto. 16452089
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16452089 1 g 1 g
16420828 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16452089 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0210
MedChemExpress Cefoperazone, a semisynthetic cephalosporin, has a broad spectrum of antibacterial activity.
Cefoperazone, a semisynthetic cephalosporin, has a broad spectrum of antibacterial activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefoperazone
Forma física Solid
CAS 62893-19-0
Color Off-White
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H27N9O8S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (154.88 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=NN3C)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](NC(N4C(C(N(CC)CC4)=O)=O)=O)C5=CC=C(O)C=C5)=O)C1=O)O
Peso molecular (g/mol) 645.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 645.67
Porcentaje de pureza 99.82%