Learn More
Cefoperazona EP Impureza C, Mikromol™
Código de producto. 17982556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17982556 100 mg 100 miligramos
17922846 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17982556 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0853.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cefoperazona EP Impureza C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-tetrazole-5-thiol
CAS 13183-79-4
Nombres de analitos o componentes 1-Methyl-1H-tetrazole-5-thiol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C2 H4 N4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Cefoperazone Sodium Imp. C (EP), Cefoperazone Imp. C (EP), 1-Methyl-1H-tetrazole-5-thiol, Cefoperazone Sodium Impurity C, Cefoperazone Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4N4S/c1-6-2(7)3-4-5-6/h1H3,(H,3,5,7)
SMILES Cn1nnnc1S
Nombre IUPAC 1-metiltetrazol-5-tiol
Peso molecular (g/mol) 116.14
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 116,0157 g/mol