Learn More
Cefoperazona dihidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cefoperazone dihydrate |
| CAS | 113826-44-1 |
| Fórmula molecular | C25 H27 N9 O8 S2 . 2 H2 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-2-[[(4-ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, hydrate (1:2), (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[[[(4-ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino](4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, dihydrate, [6R-[6α,7β(R*)]]- (9CI), Cefoperazone dihydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H27N9O8S2.2H2O/c1-3-32-8-9-33(21(39)20(32)38)24(42)27-15(12-4-6-14(35)7-5-12)18(36)26-16-19(37)34-17(23(40)41)13(10-43-22(16)34)11-44-25-28-29-30-31(25)2;;/h4-7,15-16,22,35H,3,8-11H2,1-2H3,(H,26,36)(H,27,42)(H,40,41);2*1H2/t15-,16-,22-;;/m1../s1 |
| SMILES | O.O.CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)CSc4nnnn4C)c5ccc(O)cc5)C(=O)C1=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (6R,7R)-7-[[(2R)-2-[(4-etil-2,3-dioxopiperazina-1-carbonil)amino]-2-(4-hidroxifenil)acetil]amino]-3-[(1-metiltetrazol-5-il)sulfanilmetil]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico; dihidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 681.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 681.1635 |