Learn More
Cefoperazone Acid, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >95% (HPLC) |
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C25H26N9NaO8S2 |
| Peso molecular | 645.67 |
| Clave InChI | NCFTXMQPRQZFMZ-WERGMSTESA-M |
| SMILES | [Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(CSC4=NN=NN4C)=C(N3C2=O)C([O-])=O)C2=CC=C(O)C=C2)C(=O)C1=O |
| Nombre IUPAC | sodium (6R,7R)-7-[(2R)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-{[(1-methyl-1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)sulfanyl]methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| Tipo de producto | Metabolite∣API |
| Cantidad | 50 g |
| Peso molecular (g/mol) | 667.65 |
| Mostrar más |