Learn More
Cefoperazone Acid, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >95% (HPLC) |
| Formato | Neat |
| Peso molecular | 645.67 |
| Tipo de producto | Metabolite∣API |
| Cantidad | 1 g |
| Condiciones de envío | Room Temperature |