Learn More
Melford Cefoperazona
Descripción
La sal sódica de cefoperazona es un antibiótico de cefalosporina de tercera generación. La cefoperazona inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana al unirse a las proteínas que se unen a la penicilina (PBP).
La cefoperazona es eficaz contra una amplia gama de bacterias, tanto Gram positivas como Gram negativas. La sal sódica de cefoperazona se utiliza a menudo como agente selectivo en medios de cultivo para aislar bacterias sensibles a este antibiótico. Su inclusión permite el crecimiento específico de bacterias que carecen de resistencia a la cefoperazona.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cefoperazone |
| CAS | 62893-20-3 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula molecular | C25H26N9NaO8S2 |