Learn More
Cefoperazona 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327345 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327345 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11064290AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefoperazone
CAS 62893-19-0
Nombres de analitos o componentes Cefoperazone
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C25 H27 N9 O8 S2
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-2-[[(4-ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-[[(4-ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino](4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[[[(4-ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino](4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, [6R-[6α,7β(R*)]]-, Biocefazon, Cefob, Cefobid, Cefoperazine, Cefoperazone, Cefozon, Cephaperazon, Medocef
Fórmula InChI InChI=1S/C25H27N9O8S2/c1-3-32-8-9-33(21(39)20(32)38)24(42)27-15(12-4-6-14(35)7-5-12)18(36)26-16-19(37)34-17(23(40)41)13(10-43-22(16)34)11-44-25-28-29-30-31(25)2/h4-7,15-16,22,35H,3,8-11H2,1-2H3,(H,26,36)(H,27,42)(H,40,41)/t15-,16-,22-/m1/s1
SMILES CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)CSc4nnnn4C)c5ccc(O)cc5)C(=O)C1=O
Nombre IUPAC Ácido (6R,7R)-7-[[(2R)-2-[(4-etil-2,3-dioxopiperazina-1-carbonil)amino]-2-(4-hidroxifenil)acetil]amino]-3-[(1-metiltetrazol-5-il)sulfanilmetil]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 645.67
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 645.1424 g/mol