Learn More
Cefonicid sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16474577
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16474577 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16474577 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1300
MedChemExpress Cefonicid sodium is a broadspectrum cephalosporin antibiotic which inhibits the formation of the bacterial cell wall.
Cefonicid sodium is a broadspectrum cephalosporin antibiotic which inhibits the formation of the bacterial cell wall.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefonicid sodium
Forma física Powder
CAS 61270-78-8
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H16N6Na2O8S3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (170.49 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (56.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=NN3CS(=O)(O[Na])=O)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](O)C4=CC=CC=C4)=O)C1=O)O[Na]
Peso molecular (g/mol) 586.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 586.53
Porcentaje de pureza 95.0%