Learn More
Sal disódica de cefonicida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cefonicid |
| CAS | 190181-58-9 |
| Fórmula molecular | C18H16N6Na2O8S3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18N6O8S3.2Na/c25-13(9-4-2-1-3-5-9)14(26)19-11-15(27)24-12(17(28)29)10(6-33-16(11)24)7-34-18-20-21-22-23(18)8-35(30,31)32;;/h1-5,11,13,16,25H,6-8H2,(H,19,26)(H,28,29)(H,30,31,32);;/q;2*+1/p-2/t11-,13-,16-;;/m1../s1 |
| SMILES | [Na+].[Na+].O[C@@H](C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])CSc3nnnn3CS(=O)(=O)[O-])c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | disodio;(6R,7R)-7-[[(2R)-2-hidroxi-2-fenilacetil]amino]-8-oxo-3-[[1-(sulfonatometil)tetrazol-5-il]sulfanilmetil]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 586.53 |