Learn More
Cefodizima sódica, TRC
Código de producto. 30355785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1.5 g
3 g
Tamaño de la unidad:
3 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355785 1.5 g -
30356745 3 g 3 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30355785 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2428831.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86329-79-5
Fórmula molecular C20H18N6Na2O7S4
Peso molecular (g/mol) 628.63
Sinónimo Cefodizime Disodium, Cefodizime Disodium Salt, HR 221, Kenicef, S 77-1221B, THR 221, Timecef, (6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-Amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[[[5-(carboxymethyl)-4-methyl-2-thiazolyl]thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Disodium Salt, [6R-[6alpha,7beta(Z)]]-7-[[(2-Amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[[[5-(carboxymethyl)-4-methyl-2-thiazolyl]thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Disodium Salt
Nombre IUPAC disodio; (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiozol-4-il)-2-metaxiiminoacetil]amino-3-[[5-(carboxilatometil)-4-metil-1,3-tiazol-2-il]sulfanilmetil]-8-oxo-5-thia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxilato
SMILES [Na+].[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])CSc3nc(C)c(CC(=O)[O-])s3)\c4csc(N)n4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefodizime Sodium
Cantidad 1.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20N6O7S4.2Na/c1-7-10(3-11(27)28)37-20(22-7)36-5-8-4-34-17-13(16(30)26(17)14(8)18(31)32)24-15(29)12(25-33-2)9-6-35-19(21)23-9;;/h6,13,17H,3-5H2,1-2H3,(H2,21,23)(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32);;/q;2*+1/p-2/b25-12-;;/t13-,17-;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 627.9915