Learn More
Cefminox Heptahidratado Sódico, TRC
Código de producto. 30358166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358166 500 mg 500 miligramos
30353316 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30358166 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC243100500MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75498-96-3
Fórmula molecular C16H34N7NaO14S3
Peso molecular (g/mol) 667.66
Sinónimo (6R,7S)-7-[[2-[[(2S)-2-Amino-2-carboxyethyl]thio]acetyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Sodium Salt Heptahydrate, Cefminox Sodium Salt Heptahydrate, Meicelin Heptahydrate
Nombre IUPAC sodio; (6R,7S)-7-[[2-[(2S)-2-amino-2-carboxietil]sulfanilacetil]amino]-7-metaxi-3-[(1-metiltetrazol-5-il)sulfanilmetilo]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxilato
SMILES CN1C(=NN=N1)SCC2=C(N3[C@@H]([C@@](C3=O)(NC(=O)CSCC(C(=O)O)N)OC)SC2)C(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Cefminox Sodium Heptahydrate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21N7O7S3.Na/c1-22-15(19-20-21-22)33-4-7-3-32-14-16(30-2,13(29)23(14)10(7)12(27)28)18-9(24)6-31-5-8(17)11(25)26;/h8,14H,3-6,17H2,1-2H3,(H,18,24)(H,25,26)(H,27,28);/q;+1/p-1/t8-,14-,16+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 541.0484
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.