Learn More
Cefminox Heptahidratado Sódico, TRC
Código de producto. 30353316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353316 5 g 5 g
30358166 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30353316 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2431005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75498-96-3
Fórmula molecular C16H34N7NaO14S3
Peso molecular (g/mol) 667.66
Sinónimo (6R,7S)-7-[[2-[[(2S)-2-Amino-2-carboxyethyl]thio]acetyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Sodium Salt Heptahydrate, Cefminox Sodium Salt Heptahydrate, Meicelin Heptahydrate
Nombre IUPAC sodio; (6R,7S)-7-[[2-[(2S)-2-amino-2-carboxietil]sulfanilacetil]amino]-7-metaxi-3-[(1-metiltetrazol-5-il)sulfanilmetilo]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxilato
SMILES CN1C(=NN=N1)SCC2=C(N3[C@@H]([C@@](C3=O)(NC(=O)CSCC(C(=O)O)N)OC)SC2)C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefminox Sodium Heptahydrate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21N7O7S3.Na/c1-22-15(19-20-21-22)33-4-7-3-32-14-16(30-2,13(29)23(14)10(7)12(27)28)18-9(24)6-31-5-8(17)11(25)26;/h8,14H,3-6,17H2,1-2H3,(H,18,24)(H,25,26)(H,27,28);/q;+1/p-1/t8-,14-,16+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 541.0484