Learn More
Cefmetazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cefmetazole |
| CAS | 56796-20-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15 H17 N7 O5 S3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[2-[(cyanomethyl)thio]acetyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, (6R,7S)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[[(cyanomethyl)thio]acetyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, (6R,7S)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[[(cyanomethyl)thio]acetyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, (6R-cis)-, (6R,7S)-7-[[2-[(Cyanomethyl)thio]acetyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, CS 1170, Cefmetazole, SKF 83088, U 72791, U 72791a |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17N7O5S3/c1-21-14(18-19-20-21)30-6-8-5-29-13-15(27-2,17-9(23)7-28-4-3-16)12(26)22(13)10(8)11(24)25/h13H,4-7H2,1-2H3,(H,17,23)(H,24,25)/t13-,15+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@]1(NC(=O)CSCC#N)[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CSc3nnnn3C |
| Nombre IUPAC | Ácido (6R,7S)-7-[[2-(cianometilsulfanil)acetil]amino]-7-metoxi-3-[(1-metiltetrazol-5-il)sulfanilmetil]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 471.53 |
| Mostrar más |