Learn More
Cefmetazole sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16458706
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16458706 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458706 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1257
MedChemExpress Cefmetazole sodium (Sodium cefmetazole) is a semisynthetic cephamycin antibiotic with broad-spectrum antibacterial activity, covering gram-positive, gram-negative, and anaerobic bacteria.
Cefmetazole sodium binds to penicillin binding proteins (PBPs), resulting in interfering bacterial cell wall biosynthesis. Cefmetazole sodium is used for the research of gynecologic, intraabdominal, urinary tract, respiratory tract and skin and soft tissue infections.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefmetazole sodium
Forma física Solid
CAS 56796-39-5
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H16N7NaO5S3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Sodium cefmetazole
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (506.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (202.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=NN3C)CS[C@]2([H])[C@](OC)(NC(CSCC#N)=O)C1=O)O[Na]
Peso molecular (g/mol) 493.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.52
Porcentaje de pureza 98.0%