Learn More
Lactona de cefmetazol (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cefmetazole Lactone |
| CAS | 70993-70-3 |
| Fórmula molecular | C13H13N3O5S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (5aR-cis)-2-[(Cyanomethyl)thio]-N-(1,4,5a,6-tetrahydro-6-methoxy-1,7-dioxo-3H,7H-azeto[2,1-b]furo[3,4-d][1,3]thiazin-6-yl)-acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13N3O5S2/c1-20-13(15-8(17)6-22-3-2-14)11(19)16-9-7(4-21-10(9)18)5-23-12(13)16/h12H,3-6H2,1H3,(H,15,17)/t12-,13+/m1/s1 |
| SMILES | O=C1[C@](NC(CSCC#N)=O)([O]C)[C@@H]2([H])SCC3=C(C(OC3)=O)N21 |
| Nombre IUPAC | 2-((cianometil)tio)-N-((5aR,6S)-6-metoxi-1,7-dioxo-1,4,5a,6-tetrahidro-3H,7H-azeto[2,1-b]furo[3,4-d][1,3]tiazin-6-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 355.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 355.03 |