Learn More
Cefixime trihydrate, Thermo Scientific™
A broad spectrum third generation cephalosporin
87.20€ - 232.00€
| CAS | 125110-14-7 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C16H15N5O7S2 |
| Peso molecular (g/mol) | 453.44 |
| Número MDL | MFCD00865020 |
| Clave InChI | OKBVVJOGVLARMR-QSWIMTSFSA-N |
| PubChem CID | 5362065 |
| ChEBI | CHEBI:472657 |
| Nombre IUPAC | (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[(carboxymethoxy)imino]acetamido]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| SMILES | NC1=NC(=CS1)C(=N\OCC(O)=O)\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(C=C)=C(N2C1=O)C(O)=O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15417329
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66094.MC |
100mg |
87.20€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15407329
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66094.03 |
1g |
232.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 125110-14-7 | |
| 453.44 | |
| OKBVVJOGVLARMR-QSWIMTSFSA-N | |
| CHEBI:472657 | |
| NC1=NC(=CS1)C(=N\OCC(O)=O)\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(C=C)=C(N2C1=O)C(O)=O |
| C16H15N5O7S2 | |
| MFCD00865020 | |
| 5362065 | |
| (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[(carboxymethoxy)imino]acetamido]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
Especificaciones
| Cefixime trihydrate | |
| Yellow | |
| C16H15N5O7S2 | |
| Soluble in water at 55;1 μg/mL | |
| NC1=NC(=CS1)C(=N\OCC(O)=O)\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(C=C)=C(N2C1=O)C(O)=O | |
| 453.44 | |
| CHEBI:472657 |
| 125110-14-7 | |
| Air and light sensitive | |
| MFCD00865020 | |
| OKBVVJOGVLARMR-QSWIMTSFSA-N | |
| (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[(carboxymethoxy)imino]acetamido]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid | |
| 5362065 | |
| 507.49 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H334-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P272-P280g-P285-P302+P352-P304+P341-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334
missing translation for 'rtecsNumber' : XI0367200
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon