Learn More
Melford Trihidrato de cefixima
Código de producto. 30018193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018193 5 g 5 g
30018192 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018193 Proveedor Melford N.º de proveedor C627205.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
En las ciencias de la vida, el trihidrato de cefixima se utiliza ampliamente para estudiar los patrones de susceptibilidad y resistencia bacteriana.
En las ciencias de la vida, el trihidrato de cefixima se utiliza ampliamente para estudiar los patrones de susceptibilidad y resistencia bacteriana. Ayuda a los investigadores a investigar la eficacia de los antibióticos contra diversas cepas bacterianas, contribuyendo a una comprensión más profunda de la biología microbiana y el desarrollo de antibióticos.
En la investigación farmacéutica, el trihidrato de cefixima sirve como estándar de referencia para la formulación de antibióticos y las pruebas de eficacia. Los investigadores confían en él para desarrollar nuevos antibióticos, optimizar los existentes y combatir las bacterias emergentes resistentes a los antibióticos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefixime Trihydrate
CAS 125110-14-7
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C16H15N5O7S2 - 3H2O