Learn More
Melford Trihidrato de cefixima
Descripción
En las ciencias de la vida, el trihidrato de cefixima se utiliza ampliamente para estudiar los patrones de susceptibilidad y resistencia bacteriana.
En la investigación farmacéutica, el trihidrato de cefixima sirve como estándar de referencia para la formulación de antibióticos y las pruebas de eficacia. Los investigadores confían en él para desarrollar nuevos antibióticos, optimizar los existentes y combatir las bacterias emergentes resistentes a los antibióticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cefixime Trihydrate |
| CAS | 125110-14-7 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | C16H15N5O7S2 - 3H2O |