Learn More
Cefixime, MedChemExpress
Código de producto. 16474587
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16474587 50 mg 50 miligramos
16451108 5 mg 5 miligramos
16448698 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16474587 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1381
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Cefixime is an antibiotic and a third generation cephalosporin antibiotic, useful for the treatment of a number of bacterial infections.
Cefixime is an antibiotic and a third generation cephalosporin antibiotic, useful for the treatment of a number of bacterial infections.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefixime
Forma física Solid
CAS 79350-37-1
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H15N5O7S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo FR-17027 FK-027 CL-284635
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (220.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(C=C)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C3=CSC(N)=N3)=N\OCC(O)=O)=O)C1=O)O
Peso molecular (g/mol) 453.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.45
Porcentaje de pureza 99.44%