Learn More
Cefixima EP impureza A (grado técnico) (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[((Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-[(carboxymethoxy)imino]acetyl)amino]-2-[(2R)-5-methyl-7-oxo-1,2,5,7-tetrahydro-4H-furo[3,4-d][1,3]thiazin-2-yl]acetic Acid |
| CAS | 1614255-90-1 |
| Fórmula molecular | C16 H17 N5 O8 S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Cefixime Imp. A (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17N5O8S2/c1-5-6-3-30-13(20-9(6)15(27)29-5)11(14(25)26)19-12(24)10(21-28-2-8(22)23)7-4-31-16(17)18-7/h4-5,11,13,20H,2-3H2,1H3,(H2,17,18)(H,19,24)(H,22,23)(H,25,26)/b21-10-/t5?,11?,13-/m1/s1 |
| SMILES | CC1OC(=O)C2=C1CS[C@@H](N2)C(NC(=O)\C(=N/OCC(=O)O)\c3csc(N)n3)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-(carboximetoxiimino)acetil]amino]-2-[(2R)-5-metil-7-oxo-1,2,4,5-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]tiazin-2-il]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 471.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 471.0519 |