missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sal sódica de impureza del isómero de tiazina, ácido cefixímico (> 80%), CTR

Código de producto. 30353863
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30353863 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30353863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2428065MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Cefixime Acid, Thiazine Isomer Impurity Sodium Salt
Fórmula molecular C16 H17 N5 O8 S2 . x(Na)
Cantidad 5 mg
Sinónimo α-[[2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[(carboxymethoxy)imino]acetyl]amino]-4-carboxy-5-ethylidene-5,6-dihydro-2H-1,3-thiazine-2-acetic Acid Sodium Salt, α-[[(2-Amino-4-thiazolyl)[(carboxymethoxy)imino]acetyl]amino]-4-carboxy-5-ethylidene-5,6-dihydro-2H-1,3-thiazine-2-acetic Acid Sodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N5O8S2.Na/c1-2-6-4-30-13(20-9(6)14(25)26)11(15(27)28)19-12(24)10(21-29-3-8(22)23)7-5-31-16(17)18-7;/h2,5,11,13H,3-4H2,1H3,(H2,17,18)(H,19,24)(H,22,23)(H,25,26)(H,27,28);/q;+1/b6-2+,21-10-;/t11-,13+;/m1./s1
SMILES [Na+].C\C=C\1/CS[C@H](N=C1C(=O)O)[C@@H](NC(=O)\C(=N/OCC(=O)O)\c2csc(N)n2)C(=O)O
Nombre IUPAC sodio; ácido (2S,5Z)-2-[(S)-[[(2Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(carboximetoxiimino)acetil]amino]-carboximetil]-5-etiliden-2H-1,3-tiazina-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 494.5
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.