Learn More
Cefixima, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15589473 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15589473 1 g 1 g
15599473 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15589473 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459480010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 79350-37-1 | C16H15N5O7S2 | 453.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79350-37-1
Fórmula molecular C16H15N5O7S2
Peso molecular (g/mol) 453.44
Número MDL MFCD00865020
Clave InChI OKBVVJOGVLARMR-QSWIMTSFSA-N
Sinónimo cefixime, cefixima, cefiximum, cefixim, cefspan, cephoral, cefixoral, cefiximum latin, suprax, necopen
PubChem CID 5362065
ChEBI CHEBI:472657
Nombre IUPAC Ácido (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-(carboximetoximino)acetil]amino]-3-etenil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ano-2-carboxílico
SMILES NC1=NC(=CS1)C(=N\OCC(O)=O)\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(C=C)=C(N2C1=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefixime
pH 2.6 to 4.1
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.45
Porcentaje de pureza 98%