Learn More
Cefetamet pivoxil hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16438826
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16438826 100 mg 100 miligramos
16404637 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16438826 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1894A
MedChemExpress Cefetamet pivoxil hydrochloride is an oral third generation cephalosporin antibiotic.
Cefetamet pivoxil hydrochloride is an oral third generation cephalosporin antibiotic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefetamet pivoxil hydrochloride
Forma física Solid
CAS 111696-23-2
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H26ClN5O7S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Ro 15-8075
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (182.47 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C(N12)=C(C)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C3=CSC(N)=N3)=N\OC)=O)C1=O)OCOC(C(C)(C)C)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 548.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.03
Porcentaje de pureza 98.0%