Learn More
Cefepime Dihydrochloride Monohydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16432186
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16432186 500 mg 500 miligramos
16442249 1 g 1 g
16441028 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16432186 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0616500mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Cefepime Dihydrochloride Monohydrate is a broad-spectrum cephalosporin with enhanced coverage against Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Cefepime Dihydrochloride Monohydrate is a broad-spectrum cephalosporin with enhanced coverage against Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefepime Dihydrochloride Monohydrate
CAS 123171-59-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H28Cl2N6O6S2
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad H2O : 10 mg/mL (17.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6 mg/mL (10.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+]1(CC(CS[C@]2([H])[C@@H]3NC(/C(C4=CSC(N)=N4)=N\OC)=O)=C(C(O)=O)N2C3=O)CCCC1.[Cl-].Cl.O
Peso molecular (g/mol) 571.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 571.5
Porcentaje de pureza 99.78%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation