Learn More
Sulfato de cefepima-D8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cefepime sulfate pyrrolidinium-d8 |
| CAS | 131857-33-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19 2H8 H16 N6 O5 S2 . H2 O4 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Pyrrolidinium-2,2,3,3,4,4,5,5-d8, 1-[[7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-1-methyl-, [6R-[6α,7β(Z)]]-, sulfate (1:1) (9CI), Cefepime-d8 sulfate, Cefepime-D8 sulfate (pyrrolidinium-D8), 1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-1-methylpyrrolidinium-2,2,3,3,4,4,5,5-d8 monosulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N6O5S2.H2O4S/c1-25(5-3-4-6-25)7-10-8-31-17-13(16(27)24(17)14(10)18(28)29)22-15(26)12(23-30-2)11-9-32-19(20)21-11;1-5(2,3)4/h9,13,17H,3-8H2,1-2H3,(H3-,20,21,22,26,28,29);(H2,1,2,3,4)/b23-12-;/t13-,17-;/m1./s1/i3D2,4D2,5D2,6D2; |
| SMILES | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(CC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)\C(=N/OC)\c4csc(N)n4)C3=O)C(=O)[O-])C1([2H])[2H].OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoxiiminoacetil]amino]-3-[(2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuterio-1-metilpirrolidin-1-io-1-il)metil]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato; ácido sulfúrico |
| Peso molecular (g/mol) | 586.69 |
| Mostrar más |