Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cefditoren pivoxyl |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Solubility aq. soln.: insoluble. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 620.73 |