Learn More
Cefditoren (Pivoxil), MedChemExpress
Código de producto. 16483367
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483367 50 mg 50 miligramos
16477348 10 mg 10 miligramos
16447316 100 mg 100 miligramos
16421266 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483367 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17452A
MedChemExpress Cefditoren Pivoxil (ME 1207) is a broad-spectrum, third-generation, oral cephalosporin antibacterial with enhanced stability against many common β lactamases.
Cefditoren Pivoxil has activity against Gram-negative organisms and Gram-positive organisms. Cefditoren Pivoxil can be used in the research of infection diseases such as acute exacerbations of chronic bronchitis, community-acquired pneumonia (CAP), streptococcal pharyngitis/tonsillitis, or uncomplicated skin and skin structure infections.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefditoren (Pivoxil)
Forma física Solid
CAS 117467-28-4
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H28N6O7S3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Cefditoren pivoxyl Cefditoren pivaloyloxymethyl ester ME 1207
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (161.10 mM)
SMILES O=C(C(N12)=C(/C=C\C3=C(C)N=CS3)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C4=CSC(N)=N4)=N\OC)=O)C1=O)OCOC(C(C)(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 620.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 620.72
Porcentaje de pureza 99.31%