Learn More
Cefdaloxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cefdaloxime |
| CAS | 80195-36-4 |
| Fórmula molecular | C14 H15 N5 O6 S2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(hydroxyimino)acetyl] |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15N5O6S2/c1-25-2-5-3-26-12-8(11(21)19(12)9(5)13(22)23)17-10(20)7(18-24)6-4-27-14(15)16-6/h4,8,12,24H,2-3H2,1H3,(H2,15,16)(H,17,20)(H,22,23)/b18-7-/t8-,12-/m1/s1 |
| SMILES | COCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)\C(=N/O)\c3csc(N)n3)C2=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-hidroxiiminoacetil]amino]-3-(metoximetil)-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 413.429 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 413.046 |