Learn More
Sal Sódica de Cefazolina, TRC
Código de producto. 17972515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17972515 100 mg 100 miligramos
17953805 250 mg 250 miligramos
17940935 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17972515 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC242500100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 27164-46-1
Fórmula molecular C14 H13 N8 O4 S3 . Na
Peso molecular (g/mol) 476.49
Sinónimo 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-7-[(1H-tetrazol-1-ylacetyl)amino]-, monosodium salt, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-7-[(1H-tetrazol-1-ylacetyl)amino]-, monosodium salt, (6R-trans)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-7-[2-(1H-tetrazol-1-yl)acetamido]-, monosodium salt (8CI), 3-[[(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-7-[2-(1H-tetrazol-1-yl)-acetamido]-3-cephem-4-carboxylic acid sodium salt, 3-[[(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-7-[2-(1H-tetrazol-1-yl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt, Acef, Ancef, Atirin, Azolin, Biazolina, Bor-Cefazol, Cefacidal, Cefamedin, Cefazil, Cefazina, Cefazoliin, Cefazolin sodium, Cefazolin sodium salt, Cefazoline sodium, Cefazorin DC, Cephazolin sodium, Cephazolin sodium salt, Firmacef, Gramaxin, Iespor, Kefzol, Lampocef, Liviclina, Monosodium cafazolin, NSC 291561, Reflin, SKF 41558, Sodium CEZ, Sodium cefazolin, Sodium cephazolin, Totacef, Zolicef
Nombre IUPAC sodio; (6R,7R)-3-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)sulfanilmetilo]-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-il)acetil]amino-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxilato
SMILES [Na+].Cc1nnc(SCC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)Cn4cnnn4)C3=O)C(=O)[O-])s1
Specifications
Nombre del producto químico o material Cefazolin Sodium
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N8O4S3.Na/c1-6-17-18-14(29-6)28-4-7-3-27-12-9(11(24)22(12)10(7)13(25)26)16-8(23)2-21-5-15-19-20-21;/h5,9,12H,2-4H2,1H3,(H,16,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/t9-,12-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.012
Porcentaje de pureza >95%