Learn More
Cefazolina sal sódica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476809 5 g 5 g
15466809 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476809 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65274.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana.
Inhibits bacterial cell wall synthesis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27164-46-1
Fórmula molecular C14H16N8NaO4S3
Peso molecular (g/mol) 479.504
Número MDL MFCD00056883
Clave InChI MTIAAUXSENDLGW-SLNAEPSVSA-N
Sinónimo Cefamedin
PubChem CID 131673922
Nombre IUPAC Ácido (6R,7R)-3-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)sulfanilmetil]-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-il)acetil]amino]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico;hidrógeno molecular; sodio
SMILES [HH].CC1=NN=C(S1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)CN4C=NN=N4)SC2)C(=O)O.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefazolin sodium salt
Tipo Cefazolin Sodium Salt
Forma física Powder
Punto de fusión 170°C to 172°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Beilstein 3585038
Índice Merck 14,1917
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.48