Learn More
Sal sódica de cefazolina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11489091 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Packungsgröße
11489091 1 g 1 g
11469091 100 mg 100 miligramos
11479091 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11489091 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215494691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.00€
    361.20€ / 1 g
    Ahorro 18.80€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 27164-46-1 | Formula: C14H16N8NaO4S3 | Weight: 479.504 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 27164-46-1
Fórmula molecular C14H16N8NaO4S3
Peso molecular (g/mol) 479.504
Clave InChI MTIAAUXSENDLGW-SLNAEPSVSA-N
Sinónimo Acef, Cefazil
PubChem CID 131673922
Nombre IUPAC Ácido (6R,7R)-3-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)sulfanilmetil]-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-il)acetil]amino]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico;hidrógeno molecular; sodio
SMILES [HH].CC1=NN=C(S1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)CN4C=NN=N4)SC2)C(=O)O.[Na]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Cefazolin Sodium Salt
Tipo Cefazolina Sal Sódica
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.48
Grado Not Available
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cefazolin Sodium Salt
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefazolin Sodium Salt