Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cefazolina, sal sódica, 98 %
Código de producto. 15344998 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15344998 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15344998 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 455210050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
La cefazolina sódica, n.° de CAS 27164-46-1, es la sal sódica del antibiótico beta-lactámico cefazolina, un compuesto bactericida de la familia de cefalosporinas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La cefazolina sódica es un antibiótico beta-lactámico de la familia de cefalosporinas
Aplicaciones
• La cefazolina se une y desactiva las proteínas de unión a la penicilina (PBP) e interfiere con el entrecruzamiento de la cadena peptidoglicano
•La inactivación de las PBP conduce a la destrucción de la pared celular y la lisis
• La cefazolina presenta una actividad de amplio espectro contra bacterias grampositivas y gramnegativas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefazolin sodium salt
Tipo Cefazolin Sodium Salt
CAS 27164-46-1
Punto de fusión 170°C to 177°C
Olor Odorless
Color Blanco a amarillo
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C14H16N8NaO4S3
Número MDL MFCD0005688
Clave InChI MTIAAUXSENDLGW-SLNAEPSVSA-N
SMILES [HH].CC1=NN=C(S1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)CN4C=NN=N4)SC2)C(=O)O.[Na]
Nombre IUPAC Ácido (6R,7R)-3-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)sulfanilmetil]-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-il)acetil]amino]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico;hidrógeno molecular; sodio
Peso molecular (g/mol) 479.504
PubChem CID 131673922
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.48
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cefazolin sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.