Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cefazolina, sal sódica, 98 %
Código de producto. 15334998 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15334998 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15334998 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 455210010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefazolin sodium salt
Tipo Cefazolin Sodium Salt
CAS 27164-46-1
Punto de fusión 170.0°C to 177.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Rotación específica −17° to −20° (20°C, 589nm) (c=1,H2O)
Agua 6% max.
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C14H16N8NaO4S3
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: slightly soluble in methanol and ethanol, insoluble in benzene, acetone, chloroform
Clave InChI MTIAAUXSENDLGW-SLNAEPSVSA-N
SMILES [HH].CC1=NN=C(S1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)CN4C=NN=N4)SC2)C(=O)O.[Na]
Nombre IUPAC Ácido (6R,7R)-3-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)sulfanilmetil]-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-il)acetil]amino]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico;hidrógeno molecular; sodio
Peso molecular (g/mol) 479.504
PubChem CID 131673922
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.49
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cefazolin sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.